Läs mer
4-Etoxiacetofenon, Mikromol™
Produktkod. 30050346
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050346 100 mg
30049108 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050346 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0474.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-Etoxyacetofenon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxyacetophenone
CAS 1676-63-7
Analyt- eller komponentnamn 4-Ethoxyacetophenone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H12 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Ethoxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-3-12-10-6-4-9(5-7-10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
LEDER CCOc1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC-namn 1-(4-etoxifyfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 164.2
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 164,0837 g/mol