Läs mer
4'-Etoxiacetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethoxyacetophenone |
| CAS | 1676-63-7 |
| Molekylformel | C10 H12 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Ethanone, 1-(4-ethoxyphenyl)-, Acetophenone, 4'-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Ethoxyphenyl)ethanone, 1-(4-Ethoxyphenyl)ethan-1-one, 40959-1A, 4'-Ethoxyacetophenone, NSC 403850, NSC 406258, p-Ethoxyacetophenone, 4-Ethoxyacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-3-12-10-6-4-9(5-7-10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOc1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-(4-etoxifyfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vikt | 164.0837 |