Läs mer
4'-Etoxiacetofenon, TRC
Produktkod. 30374053
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30374053 100 g
1 options
Produktkod. 30374053 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE890595100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxyacetophenone
CAS 1676-63-7
Molekylformel C10 H12 O2
Kvantitet 100 g
Synonym Ethanone, 1-(4-ethoxyphenyl)-, Acetophenone, 4'-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Ethoxyphenyl)ethanone, 1-(4-Ethoxyphenyl)ethan-1-one, 40959-1A, 4'-Ethoxyacetophenone, NSC 403850, NSC 406258, p-Ethoxyacetophenone, 4-Ethoxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-3-12-10-6-4-9(5-7-10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
LEDER CCOc1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC-namn 1-(4-etoxifyfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 164.2
Formel vikt 164.0837