Läs mer
4-Ethoxybenzaldehyde, 97+%
Produktkod. 11494024
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494024 500 g 500g
11474024 25 g 25g
11484024 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494024 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11987.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10031-82-0 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
4-etoxibensaldehyd kan användas som antiinflammatorisk och prostaglandin E2-dämpare. bensaldehyd-härledda antiinflammatoriska medel kan vara användbara för att minska erytem i ansiktet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4-Ethoxybenzaldehyde kan användas som en antiinflammatorisk och
prostaglandin E2 suppressor. bensaldehyd-härledda antiinflammatoriska medel kan vara användbara för att minska erytem i ansiktet.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Luftkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10031-82-0
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00003388
InChI-nyckel JRHHJNMASOIRDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 4-ethoxy, p-ethoxybenzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-ethoxy, homoanisaldehyde, 4-ethyloxy benzaldehyde, unii-gow1h0f49a, fema no. 2413, 4-ethoxy-benzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, p
PubChem CID 24834
IUPAC-namn 4-etoxibensaldehyd
LEDER CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxybenzaldehyde
Smältpunkt 13°C to 14°C
Densitet 1.08
Kokpunkt 253°C to 255°C
Flampunkt <110°C (230°F)
Brytningsindex 1.559
Kvantitet 500 g
Beilstein 386863
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 150.18
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.