Läs mer
4-Ethoxybenzaldehyde, 99%
Produktkod. 10772791 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10772791 25 g Glasflaska 25g
10693553 5 g Glass bottle 5g
10772981 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10772791 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174250250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10031-82-0 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10031-82-0
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00003388
InChI-nyckel JRHHJNMASOIRDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 4-ethoxy, p-ethoxybenzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-ethoxy, homoanisaldehyde, 4-ethyloxy benzaldehyde, unii-gow1h0f49a, fema no. 2413, 4-ethoxy-benzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, p
PubChem CID 24834
IUPAC-namn 4-etoxibensaldehyd
LEDER CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxybenzaldehyde
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 13°C to 14°C
Färg Gul till brun
Densitet 1.0800g/mL, 1.08
Kokpunkt 255°C
Flampunkt 75°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5OC6H4CHO
Brytningsindex 1.5574 to 1.5594
Kvantitet 25 g
Beilstein 08,73
Formel vikt 150.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Ethoxybenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.