Läs mer
4-etoxibensenboronsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11470088
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470088 1 g 1g
11480088 5 g 5g
11490088 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470088 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23683.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22237-13-4 | C8H11BO3 | 165.983 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22237-13-4
Molekylformel C8H11BO3
Molekylvikt (g/mol) 165.983
MDL-nummer MFCD00674028
InChI-nyckel WRQNDLDUNQMTCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxybenzeneboronic acid, 4-ethoxyphenyl boronic acid, 4-ethoxyphenyl boranediol, p-ethoxyphenylboronic acid, 4-n-ethoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 4-ethoxyphenyl, 4-ethoxybenzeneboronicacid, 4-ethoxyphenylboronicacid, 4-ethoxyphenylboronic
PubChem CID 2734351
IUPAC-namn (4-etoxifenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)OCC)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 165°C to 168°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 3530408
Formel vikt 165.99
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.