Läs mer
4-Etoxybensoesyra, 98+%
Produktkod. 11485053
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485053 500 g 500g
11465053 25 g 25g
11475053 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485053 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12309.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 619-86-3 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-86-3
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00002545
InChI-nyckel SHSGDXCJYVZFTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-ethoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-ethoxy, benzoic acid, p-ethoxy, 4-ethoxy-benzoic acid, unii-tzr23xeq7w, tzr23xeq7w, 4-ethoxybenzoicacid, 4ethoxybenzoic acid, pubchem2686, para-ethoxybenzoic acid
PubChem CID 12093
IUPAC-namn 4-etoxibensoesyra
LEDER CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxybenzoic acid
Smältpunkt 197 °C till 199 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 2207349
Formel vikt 166.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.