Läs mer
4-Etoxybenzonitril, 98 %
Produktkod. 11438667
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438667 100 g 100g
11418667 5 g 5g
11428667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19806.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 25117-74-2 | C9H9NO | 147,177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25117-74-2
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.177
MDL-nummer MFCD00001819
InChI-nyckel PJRLUGQMEZZDIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 4-ethoxy, p-ethoxycyanobenzene, p-ethoxybenzonitrile, 4-ethoxybenzoic acid nitrile, benzonitrile, p-ethoxy, 4-ethoxybenzenecarbonitrile, 4-ethoxy-benzonitrile, 4-ethyloxybenzonitrile, acmc-1cis8
PubChem CID 141176
IUPAC-namn 4-etoxibensonitril
LEDER CCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxybenzonitrile
Smältpunkt 60 °C till 63 °C
Kokpunkt 258 °C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2613602
Formel vikt 147.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.