Läs mer
4-etoxibensylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11454103
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454103 10 g 10g
11464103 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454103 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10331.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6214-44-4 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Det används vid identifiering av sulfateringsställen för metaboliter och förutsägelse av föreningarnas biologiska effekter och vid kemisk undersökning av Wedelia calendulacea.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används för att identifiera metaboliters sulfateringsställen och förutsäga föreningarnas biologiska effekter
och vid kemisk undersökning av Wedelia calendulacea.
Löslighet Lösligheten i metanol är nästan
transparent.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6214-44-4
Molekylformel C9H12O2
Molekylvikt (g/mol) 152.19
MDL-nummer MFCD00004655
InChI-nyckel UKFLLQIRBABMKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxybenzyl alcohol, 4-ethoxyphenyl methanol, p-ethoxybenzyl alcohol, 4-ethoxybenzylalcohol, benzenemethanol, 4-ethoxy, 4-ethoxy-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-ethoxy, 4-ethoxyphenyl methanol #, 4-ethoxyphenyl methan-1-ol, 4-ethyloxy phenyl methanol
PubChem CID 80345
IUPAC-namn (4-etoxifenyl)metanol
LEDER CCOC1=CC=C(CO)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxybenzyl alcohol
Smältpunkt 32°C to 34°C
Kokpunkt 272°C to 274°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.532
Kvantitet 10 g
Formel vikt 152.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.