Läs mer
4-(Etoxykarbonyl)bensenboronsyra, 94 %
Produktkod. 11491260
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491260 5 g 5g
11481260 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11491260 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26356.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 4334-88-7 | C9H11BO4 | 193,99 g/mol
4-(etoxikarbonyl)bensenboronsyra används som en reaktant involverad i oxidativ hydroxylering för framställning av fenoler, homolytisk aromatisk substitution, korskoppling medα -bromokarbonylföreningar, Suzuki-kopplingsreaktion med kinolinkarboxylater, trifluormetylering och karbometalering av ynamider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-(etoxikarbonyl)bensenboronsyra används som en reaktant involverad i oxidativ hydroxylering för framställning av fenoler
, homolytisk aromatisk substitution, korskoppling medα -bromokarbonylföreningar, Suzuki-kopplingsreaktion med kinolinkarboxylater, trifluormetylering och karbometalering av ynamider.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4334-88-7
Molekylformel C9H11BO4
Molekylvikt (g/mol) 193.99
MDL-nummer MFCD02179441
InChI-nyckel ZLNFACCFYUFTLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, ethyl 4-boronobenzoate, p-ethoxycarbonylphenylboronic acid, ethyl 4-dihydroxyboranyl benzoate, 4-carbethoxyphenylboronic acid, benzoic acid, 4-borono-, 1-ethyl ester
PubChem CID 2734350
IUPAC-namn (4-etoxikarbonylfenyl)borsyra
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 137 °C till 140 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 193.99
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.