Läs mer
4-(etoxikarbonyl)butylzinkbromid, 0,5 M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15485365
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485365 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15485365 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58484.AD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 131379-16-3 | C9H9IO2Zn | 341.45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-(etoxikarbonyl)fenylzinkjodid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Luftkänslig. Förvara under torr inert gas. Förvaras åtskilt från luft. Inco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc iodide
Namnnotering Förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
CAS 131379-16-3
Densitet 1.023
Molekylformel C9H9IO2Zn
MDL-nummer MFCD00671982
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luftkänslig; Kan bilda en utfällning
Synonym 4-ethoxycarbonylphenylzinc iodide, 4-ethoxycarbonyl phenylzinc iodide, 4-ethoxycarbonyl phenyl iodo zinc, 4-ethoxycarbonyl phenyl zinc ii iodide, 4-ethoxycarbonyl phenylzinc iodide solution, 4-ethoxycarbonylphenylzinc iodide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-ethoxycarbonylphenylzinc iodide, 0.5m in tetrahydrofuran, 4-ethoxycarbonyl phenylzinc iodide solution, 0.5 m in thf, 4-ethoxycarbonyl phenylzinc iodide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel DVAYVJGYZRYJEV-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Zn+]I.CCOC(=O)C1=CC=[C-]C=C1
IUPAC-namn 4-(etoxikarbonyl)bensen-1-id; jodzincylium
Molekylvikt (g/mol) 341.45
PubChem CID 5107659
Formel vikt 341.45
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.