Läs mer
4-(etoxikarbonyl)butylzinkbromid, 0,5 M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15415345
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15415345 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15415345 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58248.AD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 265330-98-1 | C7H13BrO2Zn | 274.463 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel, syraklorider, syror. Förvara under torr inert gas. Luftkänslig. Förvaras åtskilt från luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide
Namnnotering Förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
CAS 265330-98-1
Densitet 0.978
Molekylformel C7H13BrO2Zn
Linjär formel CH3CH2O2C(CH2)4ZnBr
MDL-nummer MFCD00671978
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luftkänslig
Synonym 5-ethoxy-5-oxopentylzinc bromide solution, 5-ethoxy-5-oxopentylzinc bromide, bromozinc 1+ ,ethyl pentanoate, ethyl 5-bromozincio pentanoate, 5-ethoxy-5-oxopentylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 5-ethoxy-5-oxopentylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 4-ethoxycarbonyl butylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel JJSSUZYKRQXNFR-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCOC(=O)CCC[CH2-].[Zn+]Br
IUPAC-namn bromsink(1+);etylpentanoat
Molekylvikt (g/mol) 274.463
PubChem CID 3260042
Formel vikt 274.46
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.