Läs mer
4-[(Ethoxycarbonyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11916101 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11916101
Brand: Thermo Scientific Acros 445000010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 859169-20-3
Molekylformel C16H23BO4
Molekylvikt (g/mol) 290.17
MDL-nummer MFCD08704684
InChI-nyckel RPRBNRDIESZHFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, 4-ethoxycarbonylmethylphenyl boronic acid pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethylphenyl boronic acid, pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethylphenylboronic acid pinacol ester, ethyl 2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, 4-ethoxycarbonylmethylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-2-ethoxy-2-oxoethyl phenyl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 46737998
IUPAC-namn ethyl 2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetate
LEDER CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(Ethoxycarbonyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 41°C to 43°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 290.16
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-¢(Ethoxycarbonyl)methyl!phenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.