Läs mer
4-[(etoxikarbonyl)metyl]fenylboronsyra pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11926101 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11926101 5 g 5g
11916101 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11926101 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445000050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 859169-20-3 | Molekylformel: C16H23BO4 | Molekylvikt: 290,17 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 859169-20-3
Molekylformel C16H23BO4
Molekylvikt (g/mol) 290.17
MDL-nummer MFCD08704684
InChI-nyckel RPRBNRDIESZHFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, 4-ethoxycarbonylmethylphenyl boronic acid pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethylphenyl boronic acid, pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethylphenylboronic acid pinacol ester, ethyl 2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, 4-ethoxycarbonylmethylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-2-ethoxy-2-oxoethyl phenyl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 46737998
IUPAC-namn etyl-2-[4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]acetat
LEDER CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(Ethoxycarbonyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 41 °C till 43 °C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 290.16
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-[(Ethoxycarbonyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.