missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Ethoxycarbonyl)phenyl 2,3,4-Triacetate Beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Ethoxycarbonyl)phenyl 2,3,4-Triacetate beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1376574-24-1 |
| Molekylformel | C22H26O12 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26O12/c1-6-29-20(26)14-7-9-15(10-8-14)33-22-19(32-13(4)25)17(31-12(3)24)16(30-11(2)23)18(34-22)21(27)28-5/h7-10,16-19,22H,6H2,1-5H3/t16-,17-,18-,19+,22+/m0/s1 |
| LEDER | O=C(OCC)C(C=C1)=CC=C1O[C@H]2[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](C(OC)=O)O2 |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4S,5S,6S)-2-(4-(ethoxycarbonyl)phenoxy)-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 482.43 |
| Formel vikt | 482.14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?