Läs mer
4-(Ethoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate, 97%
Produktkod. 11303216
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303216 2 g 2g
11313216 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303216 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12522.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1205-06-7 | C10H9NO2S | 207.247 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1205-06-7
Molekylformel C10H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 207.247
MDL-nummer MFCD00022058
InChI-nyckel MLOJHUCMCKBDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 4-ethoxycarbonylphenylisothiocyanate, benzoic acid, 4-isothiocyanato-, ethyl ester, 4-ethoxycarbonyl phenyl isothiocyanate, ethyl p-isothiocyanatobenzoate, 4-ethoxycarbonylphenyl-isothiocyanate, benzoic acid,4-isothiocyanato-, ethyl ester, acmc-1brcn, p-carbethoxyphenylisothiocyanate, #
PubChem CID 71003
IUPAC-namn etyl-4-isotiocyanatobensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Ethoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
Smältpunkt 52°C to 56°C
Kokpunkt 123°C to 127°C (1 mmHg)
Odör Irritating
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 2213400
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 207.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.