Läs mer
4-Etoxycinnaminsyra, prediminant trans, 98+%
Produktkod. 11392456
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392456 5 g 5g
11302466 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392456 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06324.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 2373-79-7 | C11H12O3 | 192,214 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2373-79-7
Molekylformel C11H12O3
Molekylvikt (g/mol) 192.214
MDL-nummer MFCD00016848
InChI-nyckel DZLOUWYGNATKKZ-VMPITWQZSA-N
Synonym 4-ethoxycinnamic acid, 3-4-ethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-4-ethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-4-ethoxyphenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-ethoxyphenyl acrylic acid, e-3-4-ethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 4-ethoxyphenylacrylic acid, p-ethoxycinnamic acid, ethoxyphenylacrylicacid, pubchem8239
PubChem CID 704218
IUPAC-namn (E)-3-(4-etoxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER CCOC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxycinnamic acid
Namnnotering Övervägande trans
Smältpunkt 195 °C till 199 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3198068
Formel vikt 192.22
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.