Läs mer
4-Etoxymetylen-2-fenyloxazolin-5-on, 98+%
Produktkod. 11429432
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429432 5 g 5g
11419432 1 g 1g
11439432 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429432 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10155.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15646-46-5 | C12H11NO3 | 217,224 g/mol
4-etoximetylen-2-fenyloxazolin-5-on fungerar som sensibiliseringsmedel. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-etoximetylen-2-fenyloxazolin-5-on fungerar som sensibiliseringsmedel. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Löslig i metanol (50 mg
/ml) och vatten (delvis).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15646-46-5
Molekylformel C12H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 217.224
MDL-nummer MFCD00003204
InChI-nyckel SJHPCNCNNSSLPL-NTMALXAHSA-N
Synonym oxazolone, oxazolone sensitizing agent, 5 4h-oxazolone, 4-ethoxymethylene-2-phenyl, unii-78il0j7n72, 4-ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one, 4-ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one, 4-ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazoline-5-one, 4z-4-ethoxymethylidene-2-phenyl-1,3-oxazol-5-one, 2-oxazolin-5-one, 4-ethoxymethylene-2-phenyl, 4-ethoxymethylene-2-phenyloxazolone
PubChem CID 1712094
IUPAC-namn (4Z)-4-(etoximetyliden)-2-fenyl-1,3-oxazol-5-on
LEDER CCOC=C1C(=O)OC(=N1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one
Smältpunkt 93 °C till 97 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 163055
Löslighetsinformation Löslig i metanol (50 mg/ml) och vatten (delvis).
Formel vikt 217.22
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.