Läs mer
4-(ethoxymethylidene)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(ethoxymethylidene)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione |
| CAS | 18630-93-8 |
| Molekylformel | C12H11NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO3/c1-2-16-7-10-8-5-3-4-6-9(8)11(14)13-12(10)15/h3-7H,2H2,1H3,(H,13,14,15)/b10-7+ |
| LEDER | CCOC=C1C(=O)NC(=O)c2ccccc12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.22 |
| Formel vikt | 217.0739 |