Läs mer
4-etoxyfenol, TRC
Produktkod. 30386386
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30386386 500 mg
1 options
Produktkod. 30386386 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE937533500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroquinone Monoethylether
CAS 622-62-8
Molekylformel C8 H10 O2
Kvantitet 500 mg
Synonym Phenol, p-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Ethoxyphenol, Ethyl 4-Hydroxyphenyl ether, Hydroquinone ethyl ether, Hydroquinone monoethyl ether, NSC 9885, p-Ethoxyphenol, p-Hydroxyphenetole, Hydroquinone Monoethylether
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6,9H,2H2,1H3
LEDER CCOc1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 4-etoxyfenol
Molekylvikt (g/mol) 138.16
Formel vikt 138.0681