Läs mer
4-etoxifenylisotiocyanat 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10057034
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10057034 5 g 5g
10596413 10 g 10g
10235724 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10057034 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01663DE
Kemiska identifierare
CAS 3460-49-9
Molekylformel C9H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 179.237
InChI-nyckel REEKOMRZYJXXNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxyphenyl isothiocyanate, 4-isothiocyanatophenetol, p-ethoxyphenyl isothiocyanate, 1-ethoxy-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-ethoxy-4-isothiocyanato, 4-ethoxyphenylisothiocyanate, 4-ethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20amjc, pubchem9560, p-ethoxyphenylisothiocyanate
PubChem CID 77006
IUPAC-namn 1-etoxi-4-isotiocyanatobensen
LEDER CCOC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxyphenyl isothiocyanate
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 179.24
Procent renhet 97%