Läs mer
4-etoxifenylisotiocyanat 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10235724
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10235724 25 g 25g
10057034 5 g 5g
10596413 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10235724 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01663EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 3460-49-9
Molekylformel C9H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 179.237
InChI-nyckel REEKOMRZYJXXNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxyphenyl isothiocyanate, 4-isothiocyanatophenetol, p-ethoxyphenyl isothiocyanate, 1-ethoxy-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-ethoxy-4-isothiocyanato, 4-ethoxyphenylisothiocyanate, 4-ethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20amjc, pubchem9560, p-ethoxyphenylisothiocyanate
PubChem CID 77006
IUPAC-namn 1-etoxi-4-isotiocyanatobensen
LEDER CCOC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxyphenyl isothiocyanate
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 179.24
Procent renhet 97%