Läs mer
4-Etoxyfenylisotiocyanat, 98 %
Produktkod. 11463148
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463148 25 g 25g
11453148 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11463148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18902.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 3460-49-9 | C9H9NOS | 179,237 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3460-49-9
Molekylformel C9H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 179.237
MDL-nummer MFCD00041096
InChI-nyckel REEKOMRZYJXXNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxyphenyl isothiocyanate, 4-isothiocyanatophenetol, p-ethoxyphenyl isothiocyanate, 1-ethoxy-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-ethoxy-4-isothiocyanato, 4-ethoxyphenylisothiocyanate, 4-ethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20amjc, pubchem9560, p-ethoxyphenylisothiocyanate
PubChem CID 77006
IUPAC-namn 1-etoxi-4-isotiocyanatobensen
LEDER CCOC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxyphenyl isothiocyanate
Smältpunkt 57 °C till 61 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Irriterande
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 637526
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 179.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.