Läs mer
4-Ethoxyphenylacetic Acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethoxyphenylacetic Acid |
| CAS | 4919-33-9 |
| Molekylformel | C10H12O3 |
| MDL-nummer | MFCD00004346 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | O=C(O)CC1=CC=C(OCC)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.20 |
| Procent renhet | 98% |