Läs mer
4-Ethoxyphenylacetic acid, 98%
Produktkod. 11334739
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334739 25 g 25g
11449382 10 g 10g
11459382 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11334739 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10129.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4919-33-9 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4919-33-9
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.203
MDL-nummer MFCD00004346
InChI-nyckel ZVVWZNFSMIFGEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxyphenylacetic acid, 2-4-ethoxyphenyl acetic acid, 4-ethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-ethoxy, p-ethoxyphenylacetic acid, para-ethoxyphenylacetic acid, acmc-20amjb, 4-ethoxyphenylaceticacid, enamine_004828, p-ethoxyphenyl acetic acid
PubChem CID 78631
IUPAC-namn 2-(4-etoxifenyl)ättiksyra
LEDER CCOC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxyphenylacetic acid
Smältpunkt 87°C to 91°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1103143
Formel vikt 180.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.