Läs mer
4-Ethoxyphenylacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10764451 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10764451 25 g Glass bottle 25g
10296150 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10764451 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156040250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 4919-33-9
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.2
MDL-nummer MFCD00004346
InChI-nyckel ZVVWZNFSMIFGEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxyphenylacetic acid, 2-4-ethoxyphenyl acetic acid, 4-ethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-ethoxy, p-ethoxyphenylacetic acid, para-ethoxyphenylacetic acid, acmc-20amjb, 4-ethoxyphenylaceticacid, enamine_004828, p-ethoxyphenyl acetic acid
PubChem CID 78631
IUPAC-namn 2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
LEDER CCOC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxyphenylacetic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 86°C to 90°C
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C2H5OC6H4CH2CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 10, 190
Formel vikt 180.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Ethoxyphenylacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.