Läs mer
4-Ethoxyphenylacetylene, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31444797
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31444797 100 g
31436482 25 g
31444613 10 g
31435592 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31444797 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD11817100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxyphenylacetylene
CAS 79887-14-2
Molekylformel C10H10O
MDL-nummer MFCD00173880
Kvantitet 100 g
LEDER C(C)OC1=CC=C(C=C1)C#C
Molekylvikt (g/mol) 146.19
Procent renhet 98%