Läs mer
4-Ethoxythiobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15433527
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15433527
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26691.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57774-79-5
Molekylformel C9H11NOS
Molekylvikt (g/mol) 181.253
MDL-nummer MFCD04629622
InChI-nyckel AREJPGXIKMXBIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxybenzothioamide, 4-ethoxythiobenzamide, 4-ethoxybenzene-1-carbothioamide, p-ethoxythiobenzamide, acmc-1awlh, 4-ethoxy-benzenecarbothioamide
PubChem CID 2443179
IUPAC-namn 4-ethoxybenzenecarbothioamide
LEDER CCOC1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxythiobenzamide
Smältpunkt 160°C to 164°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 181.25
Procent renhet 97%