Läs mer
4-Ethyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO/c1-2-7-4-3-5-9-8(7)6-10(12)11-9/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,11,12) |
| Formel vikt | 161.0841 |