Läs mer
4-Ethyl-1,3-oxazolidin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c1-2-4-3-8-5(7)6-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7) |
| Formel vikt | 115.0633 |