Läs mer
4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinecarbonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinecarbonyl Chloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9ClN2O3/c1-2-9-3-4-10(7(8)13)6(12)5(9)11/h2-4H2,1H3 |
| Formel vikt | 204.0302 |