Läs mer
4-etyl-2-metoxifenol, 1 000μ g/ml, 1mL, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15206356 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
23ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15206356 1 mL 23ml
1 options
Produktkod. 15206356 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer 4183
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 2785-89-9
Molekylformel C9H12O2
MDL-nummer MFCD00038714
Kvantitet 1 mL
Synonym 4-ethylguaiacol, p-ethylguaiacol, 2-methoxy-4-ethylphenol, phenol, 4-ethyl-2-methoxy, homocresol, guaiacyl ethane, 4-ethyl-2-methoxy-phenol, 4-hydroxy-3-methoxy ethylbenzene, unii-c9nfd83bj5, guaiacol, 4-ethyl
InChI-nyckel CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
IUPAC-namn 4-etyl-2-metoxifenol
Molekylvikt (g/mol) 152.19
PubChem CID 62465