missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine |
| CAS | 151521-79-8 |
| Molekylformel | C6H11N3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N3/c1-3-5-4(2)8-9-6(5)7/h3H2,1-2H3,(H3,7,8,9) |
| LEDER | CCc1c(C)[nH]nc1N |
| IUPAC-namn | 4-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.18 |
| Formel vikt | 125.0953 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?