Läs mer
4-Etyl-3-nitrobenzoesyra, TRC
Produktkod. 30373934
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30373934 5 g
1 options
Produktkod. 30373934 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9372455G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethyl-3-nitrobenzoic Acid
CAS 103440-95-5
Molekylformel C9 H9 N O4
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-6-3-4-7(9(11)12)5-8(6)10(13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
LEDER CCc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC-namn 4-etyl-3-nitrobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 195.172
Formel vikt 195.053