Läs mer
4-Etyl-3-nitrobenzoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethyl-3-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 103440-95-5 |
| Molekylformel | C9 H9 N O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-6-3-4-7(9(11)12)5-8(6)10(13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | CCc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-etyl-3-nitrobensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.172 |
| Formel vikt | 195.053 |