Läs mer
4-Etyl-4-metylmorfolinium bromid, TRC
Product Code. 30374704
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
Product Code. Kvantitet
30374704 500 mg
1 options
Product Code. 30374704 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE937540500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Ethyl-4-methylmorpholinium Bromide
CAS 65756-41-4
Molekylformel C7H16BrNO
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H16NO.BrH/c1-3-8(2)4-6-9-7-5-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].CC[N+]1(C)CCOCC1
IUPAC-namn 4-etyl-4-metylmorfolin-4-ium; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 210.11
Formel vikt 209.0415