Läs mer
4-ethyl-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-ethyl-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid |
| CAS | 80709-74-6 |
| Molekylformel | C9H9NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO3/c1-2-10-6-3-4-13-8(6)5-7(10)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | CCN1C2=C(C=C1C(=O)O)OC=C2 |
| IUPAC-namn | 4-ethylfuro[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.17 |
| Formel vikt | 179.0582 |