missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Ethyl-5-fluoropyrimidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethyl-5-fluoropyrimidine Hydrochloride |
| CAS | 1391052-89-3 |
| Molekylformel | C6H8ClFN2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Voriconazole EP Impurity C HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7FN2.ClH/c1-2-6-5(7)3-8-4-9-6;/h3-4H,2H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CCc1ncncc1F |
| IUPAC-namn | 4-ethyl-5-fluoropyrimidine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.59 |
| Formel vikt | 162.036 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?