Läs mer
4-Ethyl-5-fluoropyrimidine, Mikromol™
Produktkod. 17993366
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17993366 100 mg
1 options
Produktkod. 17993366 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1094.060100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Ethyl-5-fluoropyrimidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethyl-5-fluoropyrimidine
CAS 137234-88-9
Analyt- eller komponentnamn 4-Ethyl-5-fluoropyrimidine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6H7FN2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Ethyl-5-fluoropyrimidine, Voriconazole Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H7FN2/c1-2-6-5(7)3-8-4-9-6/h3-4H,2H2,1H3
LEDER CCc1ncncc1F
IUPAC-namn 4-ethyl-5-fluoro-pyrimidine
Molekylvikt (g/mol) 126.13
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 126.0593 g/mol