Läs mer
4-Ethyl-5-fluoropyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethyl-5-fluoropyrimidine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7FN2/c1-2-6-5(7)3-8-4-9-6/h3-4H,2H2,1H3 |
| Formel vikt | 126.0593 |