missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4'-Ethyl-7',8'-dihydro-4'-hydroxy-spiro[1,3-dioxolane-2,6'(3'H)-[1H]pyrano[3,4-f]indolizine]-3',10'(4'H)-dione-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Ethyl-7',8'-dihydro-4'-hydroxy-spiro[1,3-dioxolane-2,6'(3'H)-[1H]pyrano[3,4-f]indolizine]-3',10'(4'H)-dione-d5 |
| CAS | 1346604-65-6 |
| Molekylformel | C15H12D5NO6 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (±)-4'-Ethyl-7',8'-dihydro-4'-hydroxy-spiro[1,3-dioxolane-2,6'(3'H)-[1H]pyrano[3,4-f]indolizine]-3',10'(4'H)-dione-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO6/c1-2-14(19)10-7-11-15(21-5-6-22-15)3-4-16(11)12(17)9(10)8-20-13(14)18/h7,19H,2-6,8H2,1H3/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(CCC34OCCO4)C2=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.33 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?