Läs mer
4-Ethyl-d5-2-methoxyphenol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethylguaiacol-d5 |
| CAS | 1219803-12-9 |
| Molekylformel | C9 2H5 H7 O2 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 4-(Ethyl-d5)-2-methoxyphenol, 2-Methoxy-4-(pentadeuteroethyl)phenol, 4-Ethylguaiacol-d5, 4-Hydroxy-3-methoxyethylbenzene-d5, 4-Hydroxy-3-methoxyphenylethane-1,1,2,2,2-d5, 4-Ethyl-2-methoxyphenol-D5 (ethyl-D5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h4-6,10 H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])c1ccc(O)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 2-methoxy-4-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.22 |
| Formel vikt | 157.1151 g/mol |
| Visa mer |