missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4'-Ethylacetophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Ethylacetophenone |
| CAS | 937-30-4 |
| Molekylformel | C10H12O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-(4-Ethylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-ethylbenzene, 4'- Ethylacetophenone, NSC 6768, p-Acetylethylbenzene, p-Ethyl-hypnone, p-Ethylacetophenone, p-Ethylphenyl Methyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCc1ccc(cc1)C(=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.2 |
| Formel vikt | 148.0888 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?