Läs mer
4-(etylamino)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10712273
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10712273 250 mg 250mg
10512462 1 g 1g
10441854 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10712273 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB10315CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 7409-09-8
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
MDL-nummer MFCD00102118
InChI-nyckel SWXFMMWYVSYQGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylamino benzoic acid, 4-ethylaminobenzoic acid, benzoic acid,4-ethylamino, maybridge1_002225, p-athylaminobenzoesaure, swxfmmwyvsyqgf-uhfffaoysa-n
PubChem CID 2775249
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Ethylamino)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3CH2NHC6H4CO2H
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 165.19
Procent renhet 97%