Läs mer
4-Ethylaniline, 99+%
Produktkod. 10091080 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10091080 5 g Glasflaska 5g
10667642 100 g Glasflaska 100g
10274380 500 g Glasflaska 500g
10750975 2.5 kg Glass bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10091080 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118060050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 589-16-2 | C8H11N | 121.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 589-16-2
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
MDL-nummer MFCD00007921
InChI-nyckel HRXZRAXKKNUKRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-ethylaniline, benzenamine, 4-ethyl, 4-ethylphenylamine, aniline, 4-ethyl, p-ethylaminobenzene, 1-amino-4-ethylbenzene, 4-aminoethylbenzene, aniline, p-ethyl, unii-mhx72w1zqv, ccris 5060
PubChem CID 11504
IUPAC-namn 4-etylanilin
LEDER CCC1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylaniline
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -5°C
Färg Brun-röd till gul
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 216°C
Flampunkt 85°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5C6H4NH2
Brytningsindex 1.5532 to 1.5552
Kvantitet 5 g
Beilstein 12, 1090
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vikt 121.18
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Ethylaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.