Läs mer
4-Ethylanisole, 98+%
Produktkod. 11408573
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408573 10 g 10g
11418573 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11408573 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10391.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1515-95-3 | C9H12O | 136.194 g/mol
Det kan användas för syntes av 1-metoxi-4-etyl-1,4-cyklohexadien. Det appliceras också i den ligand-assisterade, kopparkatalyserade enantioselektiva bensyliska amineringen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det kan användas för syntes av 1-metoxi-4-etyl-1,4-cyklohexadien. Det appliceras också i den ligand-assisterade, kopparkatalyserade enantioselektiva bensyliska amineringen.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1515-95-3
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.194
MDL-nummer MFCD00015176
InChI-nyckel HDNRAPAFJLXKBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylanisole, p-ethylanisole, benzene, 1-ethyl-4-methoxy, anisole, p-ethyl, p-ethylanisol, unii-i71p5qg20s, 4-ethyl-1-methoxybenzene, 4-ethyl anisole, 4-ethylmethoxybenzene, acmc-1btzv
PubChem CID 73690
IUPAC-namn 1-etyl-4-metoxibensen
LEDER CCC1=CC=C(C=C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylanisole
Densitet 0.962
Kokpunkt 195°C
Flampunkt 79°C (174°F)
Brytningsindex 1.5085
Kvantitet 10 g
Beilstein 774365
Löslighetsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vikt 136.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.