Läs mer
4-Ethylbenzaldehyde, 97%
Produktkod. 11375319
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11375319 100 g 100g
11365319 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11375319 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20645.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4748-78-1 | C9H10O | 134.178 g/mol
Det används som ett parfymmedel i kosmetikaindustrin. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Det används som ett parfymmedel i kosmetikaindustrin. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och luft. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4748-78-1
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.178
MDL-nummer MFCD00006956
InChI-nyckel QNGNSVIICDLXHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-ethylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-ethyl, 4-ethyl benzaldehyde, 4-ethyl-benzaldehyde, ebal, ethyl benzaldehyde, ethyl-benzaldehyde, unii-289ppw3sg4, benzaldehyde,4-ethyl, ethylbenzaldehyde, p
PubChem CID 20861
IUPAC-namn 4-etylbensaldehyd
LEDER CCC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylbenzaldehyde
Densitet 0.979
Kokpunkt 220°C to 221°C
Flampunkt 92°C (197°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.539
Kvantitet 100 g
Beilstein 636027
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol.
Formel vikt 134.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.