Läs mer
4-etylbensaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10235162 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10235162 5 g Glasflaska 5g
10356992 25 g Glasflaska 25g
10432995 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10235162 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 378950050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4748-78-1 | C9H10O | 134.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4748-78-1
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00006956
InChI-nyckel QNGNSVIICDLXHT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20861
IUPAC-namn 4-etylbensaldehyd
LEDER CCC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylbenzaldehyde
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 221.0°C
Flampunkt 92°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2C6H4CHO
Brytningsindex 1.5370 to 1.5410
Kvantitet 5 g
Synonym p-ethylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-ethyl, 4-ethyl benzaldehyde, 4-ethyl-benzaldehyde, ebal, ethyl benzaldehyde, ethyl-benzaldehyde, unii-289ppw3sg4, benzaldehyde,4-ethyl, ethylbenzaldehyde, p
Formel vikt 134.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Ethylbenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.