Läs mer
4-etylbensen-1-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10552272
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10552272 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10552272 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB10241DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 16712-69-9
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.268g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C8H9ClO2S
Linjär formel CH3CH2C6H4SO2Cl
MDL-nummer MFCD00041480
Kvantitet 1 g
Synonym 4-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-ethylbenzenesulfonyl chloride, 4-ethylbenzenesulphonyl chloride, 4-ethyl-benzenesulfonyl chloride, ethylbenzenesulfonylchloride, 4-ethylbenzenesulfonylchloride, chloro 4-ethylphenyl sulfone, pubchem5133, acmc-209dvn, 4-ethylphenylsulfonyl chloride
InChI-nyckel LACFLXDRFOQEFZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 4-etylbensensulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 204.668
PubChem CID 570959
Formel vikt 204.68
Procent renhet 97%