Läs mer
4-Etylbensensulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 11490548
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490548 5 g 5g
11400558 25 g 25g
11410558 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24682.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16712-69-9 | C8H9ClO2S | 204,668 g/mol
4-etylbensensulfonylklorid är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 4-etylbensensulfonylklorid är ett
viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Reagerar med vatten. Löslig i etanol, aceton och toluen.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Den är känslig för fukt. Förvara under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten. Inkompatibel med oxidationsmedel, baser, aminer och alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16712-69-9
Molekylformel C8H9ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 204.668
MDL-nummer MFCD00041480
InChI-nyckel LACFLXDRFOQEFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-ethylbenzenesulfonyl chloride, 4-ethylbenzenesulphonyl chloride, 4-ethyl-benzenesulfonyl chloride, ethylbenzenesulfonylchloride, 4-ethylbenzenesulfonylchloride, chloro 4-ethylphenyl sulfone, pubchem5133, acmc-209dvn, 4-ethylphenylsulfonyl chloride
PubChem CID 570959
IUPAC-namn 4-etylbensensulfonylklorid
LEDER CCC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylbenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 8 °C till 12 °C
Densitet 1.268
Kokpunkt 134 °C till 136 °C (7 mmHg)
Brytningsindex 1.545
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2090130
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Reagerar med vatten. Lösligt i etanol, aceton och toluen.
Formel vikt 204.68
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.